Learn More
Texwipe™ AlphaLite™ II Reinraum-Bodenwischtücher
Artikelnummer. 11565395 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
600 x 250 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11565395
Marke: Texwipe™ TX3424
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einlagiges Polyesterwischtuch mit geschnittenen Kanten, das sich ideal für die Bodenreinigung und die Anwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln auf Böden eignet.
  • Großflächig für eine bessere Anwendung auf Bodenflächen
  • Die Größe ist mit den meisten Wischsystemen kompatibel
  • Verbesserte Kontaminationskontrolle
  • Geeignet für den Einsatz in Umgebungen der Klasse 100, ISO 5 und der Klasse 1000, ISO 6
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 600 x 250 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenreinigung und Auftragen von Reinigungslösungen und Desinfektionsmitteln auf Böden
Verpackungsmenge 10 Wischtücher/Beutel, 34 Beutel/Karton