Learn More
Skytec™ Alphachem X350 Einweg-Schutzanzug
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen und EVOH-Barriereverbundwerkstoff, verbunden mit einer spinnvliesverklebten Struktur und einer Polypropylen-Basisschicht, geeignet für Anwendungen mit höherem Risiko.
- Robust und langlebig
- Verbesserte Passform, erhöhte Bewegungsfreiheit dank verstärktem Schritt
- Doppelter Reißverschluss und Grifflasche zur Unterstützung bei einem Notfall
- Auch mit Handschuhen gut zu halten.
- Verstärkte Kniepartien für zusätzliche Haltbarkeit beim Knien
- Genähte und vollständig verklebte Nähte und Gummizug
- Elastische Bündchen an Handgelenken und Knöcheln für sicheren Halt
- Dreiteilige Haubenkonstruktion für bessere Passform
- In vielen verschiedenen Größen erhältlich
- Doppeltes Ärmelsystem mit innerer Daumenschlaufe gewährleistet Armschutz und Unterstützung beim Anheben des Arms.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemikalienresistente Overalls |
| Größe | 2XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Verbundgewebe |
| Farbe | Orange |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |