Learn More
Skytec™ Alphachem X350 Einweg-Schutzanzug
Descripción
- Hergestellt aus Polyethylen und EVOH-Barriereverbundwerkstoff, verbunden mit einer spinnvliesverklebten Struktur und einer Polypropylen-Basisschicht, geeignet für Anwendungen mit höherem Risiko.
- Robust und langlebig
- Verbesserte Passform, erhöhte Bewegungsfreiheit dank verstärktem Schritt
- Doppelter Reißverschluss und Grifflasche zur Unterstützung bei einem Notfall
- Auch mit Handschuhen gut zu halten.
- Verstärkte Kniepartien für zusätzliche Haltbarkeit beim Knien
- Genähte und vollständig verklebte Nähte und Gummizug
- Elastische Bündchen an Handgelenken und Knöcheln für sicheren Halt
- Dreiteilige Haubenkonstruktion für bessere Passform
- In vielen verschiedenen Größen erhältlich
- Doppeltes Ärmelsystem mit innerer Daumenschlaufe gewährleistet Armschutz und Unterstützung beim Anheben des Arms.
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Chemikalienresistente Overalls |
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Verbundgewebe |
| Farbe | Orange |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?