Learn More
Alphacel-Bulkware ohne Nährwert, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11431392 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 lbs.
100 lbs.
Packungsgröße:
100 Pfund
5 Pfund
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431392 5 lbs. 5 Pfund
11451392 100 lbs. 100 Pfund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431392 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0290045305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.35 CHF
    73.66 CHF / 5 Pfund
    Sparen 3.69 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besteht aus fein gemahlener Cellulose für die Zugabe zu Tiernahrung, um Nahrungsmittel mit minimalem Nährwert als Schüttgut zu liefern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-34-6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alphacel Non-Nutritive Bulk
Menge 5 lbs.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alphacel
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: alphacel