Learn More
Alphacel hydrolysiert, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11471392 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 lb.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11471392 5 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11471392 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0290045405
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alphacel hydrolysiert, weißes Pulver
  • Alphacel ist ein Polysaccharid, das aus langen Ketten vonβ (1,4) verknüpfte D-Glucose-Einheiten.
  • Cellulose wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, die ein strukturelles Grundgerüst erfordern.
  • Es wird zur Herstellung chromatographischer Strukturmedien, in Gelen für Prozesse wie Elektrophorese und Ionentrennungen sowie als Substrat zur Identifizierung und Untersuchung von Cellulosesystemen verwendet.
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-34-6
Summenformel C14H26O11
Molekulargewicht (g/mol) 370.35
MDL-Nummer MFCD00081512
InChI-Schlüssel PTHCMJGKKRQCBF-UHFFFAOYNA-N
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 5,5 bis 7,0
Physikalische Form Pulver
Menge 5 lb.