missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AlphaB Crystallin/CRYAB Antibody (OTI6A9), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-70454PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AlphaB Crystallin/CRYAB Monoclonal specifically detects AlphaB Crystallin/CRYAB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| AlphaB Crystallin/CRYAB | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| CRYAB | |
| Full length recombinant protein of human AlphaB Crystallin/CRYAB (NP_001876) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| OTI6A9 | |
| Flow Cytometry | |
| alpha B crystallin, alpha(B)-crystallin, alpha-crystallin B chain, CRYA2alpha crystallin B chain, crystallin, alpha B, CTPP2, Heat shock protein beta-5, heat-shock 20 kD like-protein, HSPB5, Renal carcinoma antigen NY-REN-27, Rosenthal fiber component | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Sensory Systems, Signal Transduction, Tyrosine Kinases, Vision | |
| 1410.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur