Learn More
Alpha-Toluolsulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30451488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451488 5 g 5 Gramm
30454100 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30451488 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT6316155G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alpha-Toluenesulfonyl Chloride
CAS 1939-99-7
Summenformel C7H7ClO2S
Menge 5 g
Synonym Benzylsulfonyl Chloride, NSC 41894, Phenylmethanesulfonyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H7ClO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClS(CC1=CC=CC=C1)(=O)=O
IUPAC-Name Phenylmethanesulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 190.65
Formelmasse 189.99