Learn More
(+)-alpha-Tocopherolsäuresuccinat, Mikromol
Artikelnummer. 30458974
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30458974 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458974 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0167.030250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(+)-alpha-Tocopherolsäuresuccinat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate
CAS 4345-03-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C33 H54 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate, (2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl hydrogen succinate, d-alpha-tocopherol succinate, Vitamin E succinate, (+)-alpha-tocopheryl acid succinate, D-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate
InChI-Formel InChI=1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(=O)O)c(C)c(C)c2O1
IUPAC-Name 4-Oxo-4-[[(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]oxy]butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 530.78
Menge 250 mg
Formelmasse 530,3971 g/mol