Learn More
Thermo Scientific Chemicals (±)-α-Tocopherol, 95 %
Catalog Number p-4089596
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
10191-41-0
C29H50O2
430.72
MFCD00072051
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
14985
CHEBI:18145
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
10191-41-0
C29H50O2
430.72
MFCD00072051
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
14985
CHEBI:18145
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (±)-α-Tocopherol
Namenshinweis Synthetic
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 2.5°C to 3.5°C
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 393.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 9653
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in oils, fats, acetone, alcohol,, chloroform, diethyl ether, other fat solvents.
IUPAC-Name (2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol
Viskosität 4200 mPa.s (20°C)
Formelmasse 430.71
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-alpha-Tocopherol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.