Learn More
Alpha-Tetralon, TRC
Artikelnummer. 30415447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415447 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415447 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29858010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
CAS 529-34-0
Summenformel C10H10O
Menge 10 g
Synonym 1(2H)-Naphthalenone','3,4-dihydro-, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-oxonaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one, 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-Oxotetralin, 1-Tetralone, 3,4-Dihydro-2H-naphthalen-1-one, 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one, 3,4-Dihydronaphthalen-1-one, Benzocyclohexan-1-one, NSC 5171, α-Tetralone
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
SMILES O=C1CCCc2ccccc12
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-naphthalen-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
Formelmasse 146.0732