Learn More
alpha-Terpineol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049619
14.90 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
98-55-5
C10H18O
154.253
MFCD00001557
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
17100
CHEBI:22469
2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
98-55-5
C10H18O
154.253
MFCD00001557
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
17100
CHEBI:22469
2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Ein natürlich vorkommender Monoterpenalkohol
A naturally-occuring monoterpene alcohol.Alpha-terpineol is used as an antioxidant, antiseptic, antihypernociception and anti-inflammatory. It is also used as a solvent. It is an important ingredient of pine oil disinfectants. Further, it is used as a fragrance in perfumes, fat denaturant for soap production and synthetic flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material alpha-Terpineol
Schmelzpunkt 31°C to 32°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.930 g/mL
Siedepunkt 210°C to 219°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.483
Menge 25 g
Merck Index 14,9171
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,propylene glycol,acetone,alcohol and ether.
Formelmasse 154.24
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig