Learn More
Novus Biologicals™ alpha-Synuclein Antibody (prasinezumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
240.00 CHF - 1080.00 CHF
Spezifikation
Antigen alpha-Synuclein
Klon prasinezumab
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30044761
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28363-50ug
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30044160
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28363-1mg
1 mg
1080.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30047943
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28363-100ug
100 μg
392.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
alpha-Synuclein Monoclonal antibody specifically detects alpha-Synuclein in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
alpha-Synuclein
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuroscience
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
alpha-synuclein, I+/--synuclein, MGC110988, NACP, non A-beta component of AD amyloid, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, PARK1, PARK4, PD1, SNCA, synuclein alpha-140, synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor), truncated alpha synuclein
Alpha-synuclein
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
prasinezumab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q9Y6H5
6622
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.