Learn More
Isofield™ Alpha Sterile Kits - Kompatibel mit Klasse A/B
Beschreibung
Mantelkragen-Overall
- GMP Note A und B und ISO Kompatibel mit Reinräumen der Klassen 4 und 5
- Der zweilagige Stehkragen sorgt für sicheren Halt im Halsbereich.
- Eine Reißverschlussklappe mit doppelseitigem Klebeband verhindert das Eindringen und Austreten von Partikeln.
- Fusselarmes, antistatisches Gewebe, geeignet für die Chemotherapie.
- Elastische Daumenschlaufen
- Rückenelastisch, um den Falteneffekt zu verhindern
HAUBE
- Latexfreier, geschlossener elastischer Gesichtsausschnitt für bequemen Sitz
- Extra langes Joch für zusätzlichen Schutz
- Dreiteilige Haubenkonstruktion zur Minimierung der Hautexposition
ÜBERSCHUHE
- Extra lange Kniehöhe
- Zwei Krawatten für zusätzliche Sicherheit
- Rutschfeste PU-Sohle
Technische und Dokumentationskonformität
- COA, COC, COI – online zum Download verfügbar
- Der QR-Code auf den Kartons ermöglicht den sofortigen Dokumentenabruf.
- Bestanden Typ 5 ( EN ISO 13982-1:2004 und EN 13982-2:2004) und Typ 6 (EN 13034:2005+A1:2009) Prüfung
- Chemikalienabweisung und Beständigkeit gegen das Eindringen von Chemikalien EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
- Abriebfestigkeit EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
- Biegerissfestigkeit EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Methode B
- Trapezförmige Weiterreißfestigkeit EN 14325:2004
- Maschinenrichtung und Querrichtung EN ISO 9073-4:1997
- Zugfestigkeit, Querrichtung EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
- Maschinenrichtung EN ISO 13934-1:2013
- Durchstoßfestigkeit EN 14325:2004, EN 863:1995
- Nahtfestigkeit EN 14325:2004 [5.5]
- Eindringen von Aerosolen und Feinstaub in Anzüge EN ISO 13982- 2:2004
- IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
- IL 8/10 (Typ 5)
- Beständigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeitsspray (Sprühprüfung) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Typ 6)
- Durchdringung von Flüssigkeiten und Gasen durch Schutzkleidung unter Bedingungen kontinuierlichen Kontakts ASTM F739-20
- Sterilitätsvalidierung EN ISO 11137 Teil 2 : 2015
- Partikelreinheit – Helmke-Trommelprüfung: Klasse 1
- Oberflächenwiderstand ASTM D257
Spezifikation
Spezifikation
| Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polyethylen, Polypropylen-Vlieslaminat |
| Produkttyp | PSA-Ausrüstung |
| Größe | Groß |
| Verschlusstyp | Elastisch |
| Stulpenform | Überzogenes Gummiband |
| Flaschenhalstyp | Mit Kragen |
| Saumtyp | Gebunden |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Mehr anzeigen |