Learn More
Acide alpha-résorcylique (acide 3,5-dihydroxybenzoïque), LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-Resorcylic acid |
| CAS | 99-10-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | alpha-Resorcylic acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H6 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), Terbutaline Imp. A (EP), 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, alpha-Resorcylic Acid, alpha-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948, Terbutaline Sulfate Impurity A, Terbutaline Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?