Learn More
alpha-Resorcylsäure (3,5-Dihydroxybenzoesäure), LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha-Resorcylic acid |
| CAS | 99-10-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | alpha-Resorcylic acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H6 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), Terbutaline Imp. A (EP), 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, alpha-Resorcylic Acid, alpha-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948, Terbutaline Sulfate Impurity A, Terbutaline Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1 |
| Mehr anzeigen |