Learn More
(+)-alpha-Pinen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311777
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11311777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04941.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7785-70-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
(+)-alpha-Pinene is employed in the preparation of chiral hydroboration reagents. It is a bronchodilator in humans. α-Pinene is an anti-inflammatory and used as a broad-spectrum antibiotic.It exhibits activity as an acetylcholinesterase inhibitor, aiding memory. It is a biosynthetic base for CB2 ligands, such as HU-308.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+)-alpha-Pinen wird bei der Herstellung chiraler Hydroborationsreagenzien verwendet. Es dient bei Menschen als Bronchodilatator. α-Pinen ist entzündungshemmend und wird als Breitbandantibiotikum verwendet. Es wirkt als Acetylcholinesterase-Inhibitor und unterstützt das Gedächtnis. Es ist eine biosynthetische Basis für CB2-Liganden, wie z. B. HU-308.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Alkoholen und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7785-70-8
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
MDL-Nummer MFCD00001346
InChI-Schlüssel GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Synonym +-alpha-pinene, 1r,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1r-+-alpha-pinene, 1r,5r-alpha-pinene, unii-h6cm4twh1w, +-pinene, h6cm4twh1w, 1r,5r-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1r,5r, +-pin-2 3-ene
PubChem CID 82227
ChEBI CHEBI:28261
IUPAC-Name (1R,5R)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en
SMILES CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-alpha-Pinene
Schmelzpunkt -62°C
Dichte 0.858
Siedepunkt 154°C to 156°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Brechungsindex 1.466
Menge 250 g
UN-Nummer UN2368
Beilstein 3648264
Merck Index 14,7445
Löslichkeitsinformationen Soluble in Ether,Alcohols,Chloroform. Not miscible in water.
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 98%