Learn More
Alpha-(Phenylthio)Phenylessigsäure, 99 %
Artikelnummer. 11312947
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11312947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16226.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10490-07-0
Summenformel C14H12O2S
Molekulargewicht (g/mol) 244.308
MDL-Nummer MFCD00066259
InChI-Schlüssel UOCQATUFLPHRNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl phenylsulfanyl acetic acid, 2-phenyl-2-phenylthio acetic acid, alpha-phenylthio phenylacetic acid, 2-phenyl-2-phenylsulfanyl acetic acid, 2-phenyl-2-phenylthioacetic acid, acmc-20alu8, phenylthio phenylacetic acid, phenylthio-phenyl acetic acid, phenyl phenylthio acetic acid, alpha-phenylthio-phenylacetic acid
PubChem CID 239605
IUPAC-Name 2-phenyl-2-phenylsulfanylEssigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)SC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-(Phenylthio)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 99°C to 101°C
Menge 100 g
Beilstein 2373923
Formelmasse 244.31
Reinheit (%) 99%