Learn More
Alpha-Phenylcyclopentylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
alpha-Phenylcyclopentylacetic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Alpha-Phenylcyclopentylessigsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und dunkel lagern. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
Alpha-Phenylcyclopentylessigsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und dunkel lagern. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha-Phenylcyclopentylacetic acid |
| Schmelzpunkt | 98°C to 102°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1956835 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 204.27 |
| Reinheit (%) | 98% |