missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha-Phenyl-2-Pyridinacetamid, TRC

Code produit. 30413660
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Menge
30413660 1 g
30428543 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30413660 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCP3365301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7251-52-7
Summenformel C13 H12 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
Synonym 2-Pyridineacetamide, α-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide, NSC 62572, SC 16571, α-(2-Pyridyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. F (EP)
IUPAC-Name 2-Phenyl-2-Pyridin-2-Ylacetamid
SMILES NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2

Spécification

Chemischer Name oder Material a-Phenyl-2-pyridineacetamide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H12N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-9,12H,(H2,14,16)
Formelmasse 212.095
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.