Learn More
alpha-Naphthoflavon, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10794071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10794071 5 g Glasflasche 5 Gramm
10753891 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10794071 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128160050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 604-59-1 | C19H12O2 | 272.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 604-59-1
Summenformel C19H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 272.29
MDL-Nummer MFCD00004985
InChI-Schlüssel VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone, 2-phenyl-4h-benzo h chromen-4-one, alpha-naphthylflavone, 2-phenylbenzo h chromen-4-one, benzo h flavone, 4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one, 2-phenyl, .alpha.-naphthoflavone, 2-phenyl-benzo h chromen-4-one, 2-phenyl-4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one
PubChem CID 11790
ChEBI CHEBI:76995
IUPAC-Name 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C4=CC=CC=C4C=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Naphthoflavone
Namenshinweis 99.5+%
CAS Min. % 99.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 17, IV, 5551
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,chloroform,soluble in sulfuric acid
Formelmasse 272.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle