Learn More
alpha-(N,N-Dimethylamino)Phenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476580 25 g 25 Gramm
11466580 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476580 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27631.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 827-36-1 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 827-36-1
Summenformel C10H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 160.22
MDL-Nummer MFCD00013810
InChI-Schlüssel PAGHXXKYFBGJEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-dimethylamino-2-phenylacetonitrile, alpha-dimethylamino phenylacetonitrile, a-dimethylamino phenylacetonitrile, acetonitrile, dimethylamino phenyl, acetonitrile, 2-dimethylamino-2-phenyl, alpha-dimethylaminophenyl acetonitrile, alpha-dimethylaminophenylacetonitrile, a-dimethylaminophenylacetonitrile, dimethylamino phenyl acetonitrile, 2-dimethylamino-2-phenylethanenitrile
PubChem CID 13227
IUPAC-Name 2-(Dimethylamin)-2-phenylacetonitril
SMILES CN(C)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile
Siedepunkt 88°C to 90°C (2 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) 97%