missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha-Methyl-5-oxo-5H-[1]Benzopyrano[2,3-b]Pyridin-7-Essigsäure, TRC

Artikelnummer. 17953425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953425 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17953425 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32540525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 52549-19-6
Summenformel C15 H11 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 269.2521
Synonym Pranoprofen Impurity 2
IUPAC-Name 2-(5-Oxochromeno[2,3-b]Pyridin-7-yl)propanosäure
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc2Oc3ncccc3C(=O)c2c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Alpha-Methyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acetic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H11NO4/c1-8(15(18)19)9-4-5-12-11(7-9)13(17)10-3-2-6-16-14(10)20-12/h2-8H,1H3,(H,18,19)
Formelmasse 269.0688
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.