Learn More
Alpha-Methacrylsäure, TRC
Artikelnummer. 30005379
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005379 5 g 5 Gramm
30004267 10 g 10 Gramm
30003335 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005379 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2259455G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-41-4
Summenformel C4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Synonym 2-Methyl-2-propenoic Acid, Methacrylic Acid, 2-Methyl-2-propenoate, 2-Methyl-2-propenoic Acid, 2-Methylacrylic Acid, Acryester MAA, GE 100, GE 110, Isobutenic Acid, Light Ester A, Loctite 3298, MAA, Methylacrylic Acid, NSC 7393, Norsocryl MAA, α-Methylacrylic Acid
IUPAC-Name 2-Methyl-2-propensäure
SMILES C=C(C(O)=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Methacrylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
Formelmasse 86.0368
Reinheit (%) >95%