Learn More
Alpha-Ketoglutarsäure, freie Säure, > 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15845168 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15845168 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15835168 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15835308 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15845168 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J17950.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-50-7
Summenformel C5H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 146.098
MDL-Nummer MFCD00004165
InChI-Schlüssel KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
PubChem CID 51
ChEBI CHEBI:30915
IUPAC-Name 2-Oxopentandioesäure
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Ketoglutaric acid
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 1705689
Formelmasse 146.1
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver