missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30006265
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006265 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006265 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK1935001G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3715-29-5
Summenformel C5 H7 O3 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 138.1
Synonym Butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (1:1) (ACI), Butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (9CI), Butyric acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (8CI), 3-Methyl-2-oxobutanoic acid sodium salt, Sodium 3-methyl-2-oxobutanoate, Sodium 3-methyl-2-oxobutyrate, Sodium dimethylpyruvate, Sodium α-ketoisovalerate, Sodium α-oxoisovalerate
IUPAC-Name sodium;3-methyl-2-oxobutanoate
SMILES [Na+].CC(C)C(=O)C(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material alpha-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Formelmasse 138.0293
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.