Learn More
Alpha-IONon (> 90 %), TRC
Artikelnummer. 30404851
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30404851 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404851 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7312751G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Ionone
CAS 127-41-3
Summenformel C13 H20 O
Menge 1 g
Synonym (E)-alpha-Ionone, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (3E)-, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (E)- (8CI), (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (5E)-Ionone, (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-α-Ionone, (±)-trans-α-Ionone, (±)-α-Ionone, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one, trans-α-Ionone, α-Cyclocitrylideneacetone, α-Ionone
InChI-Formel InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
SMILES CC(=O)\C=C\C1C(=CCCC1(C)C)C
IUPAC-Name (E)-4 -(2,6,6 -trimethylcyclohex-2 -en-1-yl)aber-3 -en-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 192.3
Formelmasse 192.1514