Learn More
α-Hydroxyacetophenon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10187890 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10187890 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10187890 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 411900250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Hydroxyacetophenone
Namenshinweis 97%
CAS 582-24-1
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 83°C to 88°C
Farbe Orange bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8O2
MDL-Nummer MFCD00041829
Menge 25 g
Synonym 2-hydroxyacetophenone, benzoylcarbinol, glycolophenone, phenacyl alcohol, alpha-hydroxyacetophenone, 2-hydroxy-1-phenylethan-1-one, ethanone, 2-hydroxy-1-phenyl, methanol, benzoyl, omega-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2-hydroxy
InChI-Schlüssel ZWVHTXAYIKBMEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CO
IUPAC-Name 2-Hydroxy-1-Phenylethan
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
PubChem CID 68490
ChEBI CHEBI:28341
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Hydroxyacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.