Learn More
Alpha-Hydroxy-Olopatadin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17979939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17979939 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17979939 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9487701MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1331668-21-3
Summenformel C21 H23 N O4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 389.87
Synonym 11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-α-hydroxydibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1)
IUPAC-Name 2-[11-[3-(Dimethylamino)Propolyliden]-6H-Benzo[c][1]Benzoxepin-2-yl]-2-Hydroxyessigsäure; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccc(cc13)C(O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-hydroxy Olopatadine hydrochloride
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H23NO4.ClH/c1-22(2)11-5-8-17-16-7-4-3-6-15(16)13-26-19-10-9-14(12-18(17)19)20(23)21(24)25;/h3-4,6-10,12,20,23H,5,11,13H2,1-2H3,(H,24,25);1H
Formelmasse 389.1394