Learn More
Alpha-Hydroxy-Gamma-butyrolacton, TRC
Artikelnummer. 30336504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336504 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336504 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB443818100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
CAS 19444-84-9
Summenformel C4H6O3
Menge 100 mg
Synonym Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 2,4-Dihydroxybutanoic Acid gamma-Lactone, 2,4-Dihydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Hydroxy-4-butanolide, 2-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 2-Hydroxybutyrolactone, 2-Oxotetrahydrofuran-3-ol, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one, 3-Hydroxydihydrofuran-2-one, 3-Hydroxyoxolan-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2
SMILES OC1CCOC1=O
IUPAC-Name 3-Hydroxyoxolan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
Formelmasse 102.0317