Learn More
Neville and More™ Alpha-Glasflasche
Artikelnummer. p-7083528 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.3 cm
3.86 cm
4.4 cm
6.2 cm
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Packungsgröße:
110 Stück
127 Stück
130 PCS
130 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 15343408
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufbewahrung von medizinischen und chemischen Reagenzien vorgesehen.
  • Standardmäßige Rundflaschen aus Glas
  • Leichte Glasflaschen
  • Mit gleichem Hals, eine Kappe für das gesamte Sortiment
  • Im Reinraum hergestellt
  • Verpackt in sauberen Schrumpfverpackungen für erhöhte Reinheit
  • Manipulationssicherer Glashals
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarbig
Innendurchmesser (metrisch) 3.3 cm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 110
Volumen bis Rand (metrisch) 22 ml
Closure Included Nein
Form Rund
Höhe (metrisch) 5,2 cm
Produkttyp Flasche
Verschlussgröße 2,8 cm