Spezifikation
| Farbe | Bernstein |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.86 cm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Anzahl pro Karton | 127 |
| Volumen bis Rand (metrisch) | 67.5 ml |
| Closure Included | Nein |
| Höhe (metrisch) | 9,4 cm |
| Verschlussgröße | 2,8 cm |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Alpha-Flasche |