Learn More
Neville and More™ Alpha-Glasflasche
Artikelnummer. 15383408 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.3 cm
3.86 cm
4.4 cm
6.2 cm
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Packungsgröße:
110 Stück
127 Stück
130 PCS
130 Stück
60 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15383408
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Zur Aufbewahrung von medizinischen und chemischen Reagenzien vorgesehen.
  • Standardmäßige Rundflaschen aus Glas
  • Leichte Glasflaschen
  • Mit gleichem Hals, eine Kappe für das gesamte Sortiment
  • Im Reinraum hergestellt
  • Verpackt in sauberen Schrumpfverpackungen für erhöhte Reinheit
  • Manipulationssicherer Glashals
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) 4.4 cm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 130
Volumen bis Rand (metrisch) 97.5 ml
Closure Included Nein
Form Kreisförmiger Querschnitt
Höhe (metrisch) 10,3 cm
Produkttyp Flasche
Verschlussgröße 2,8 cm