Learn More
Neville and More™ Alpha-Glasflasche
Artikelnummer. 15343408 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.3 cm
3.86 cm
4.4 cm
6.2 cm
Farbe:
Bernstein
Klar
Packungsgröße:
110 Stück
127 Stück
130 PCS
130 Stück
60 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Farbe unitSize
15343408 3.3 cm Bernstein 110 Stück
15393408 3.86 cm Bernstein 127 Stück
15313418 4.4 cm Bernstein 130 Stück
15383408 4.4 cm Klar 130 PCS
15323418 6.2 cm Bernstein 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15343408
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufbewahrung von medizinischen und chemischen Reagenzien vorgesehen.
  • Standardmäßige Rundflaschen aus Glas
  • Leichte Glasflaschen
  • Mit gleichem Hals, eine Kappe für das gesamte Sortiment
  • Im Reinraum hergestellt
  • Verpackt in sauberen Schrumpfverpackungen für erhöhte Reinheit
  • Manipulationssicherer Glashals
Spezifikation
Farbe Bernstein
Innendurchmesser (metrisch) 3.3 cm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 110
Volumen bis Rand (metrisch) 22 ml
Closure Included Nein
Form Rund
Höhe (metrisch) 5,2 cm
Produkttyp Alpha-Flasche
Verschlussgröße 2,8 cm