Learn More
Neville and More™ Alpha-Glasflasche
Artikelnummer. 15323418 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.3 cm
3.86 cm
4.4 cm
6.2 cm
Farbe:
Bernstein
Klar
Packungsgröße:
110 Stück
127 Stück
130 PCS
130 Stück
60 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Farbe Packungsgröße
15323418 6.2 cm Bernstein 60 Stück
15343408 3.3 cm Bernstein 110 Stück
15393408 3.86 cm Bernstein 127 Stück
15313418 4.4 cm Bernstein 130 Stück
15383408 4.4 cm Klar 130 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15323418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.70 CHF
    19.79 CHF / 60 Stück
    Sparen 0.91 CHF
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Aufbewahrung von medizinischen und chemischen Reagenzien vorgesehen.
  • Standardmäßige Rundflaschen aus Glas
  • Leichte Glasflaschen
  • Mit gleichem Hals, eine Kappe für das gesamte Sortiment
  • Im Reinraum hergestellt
  • Verpackt in sauberen Schrumpfverpackungen für erhöhte Reinheit
  • Manipulationssicherer Glashals
Spezifikation
Farbe Bernstein
Innendurchmesser (metrisch) 6.2 cm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 60
Volumen bis Rand (metrisch) 260 ml
Closure Included Nein
Höhe (metrisch) 1,43 cm
Verschlussgröße 2,8 cm
Form Rund
Produkttyp Alpha-Flasche