Learn More
Neville and More™ Alpha-Glasflasche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.3 cm
3.86 cm
4.4 cm
6.2 cm
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Beschreibung
- Standardmäßige Rundflaschen aus Glas
- Leichte Glasflaschen
- Mit gleichem Hals, eine Kappe für das gesamte Sortiment
- Im Reinraum hergestellt
- Verpackt in sauberen Schrumpfverpackungen für erhöhte Reinheit
- Manipulationssicherer Glashals
Spezifikation
Verschlussgröße | 2,8 cm |
Höhe (metrisch) | 10,3 cm |
Produkttyp | Flasche |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Innendurchmesser (metrisch) | 4.4 cm |
Material | Glas (Typ 3) |
Anzahl pro Karton | 130 |
Volumen bis Rand (metrisch) | 97.5 ml |
Closure Included | Nein |
Form | Kreisförmiger Querschnitt |