Learn More
alpha-Fluorphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341397 500 mg 500 Milligramm
11361397 100 mg 100 Milligramm
11351397 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01745.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1578-63-8 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1578-63-8
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00004221
InChI-Schlüssel ATPPNMLQNZHDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-fluorophenylacetic acid, fluorophenylacetic acid, fluoro phenyl acetic acid, .alpha.-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-fluoro, fluorophenyl acetic acid, a-fluorophenylacetic acid, a-fluorobenzeneacetic acid, a-fluorophenyl acetic acid, acmc-1bt6i
PubChem CID 102649
IUPAC-Name 2-Fluor-2-phenylessigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Fluorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 500 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2087378
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%