Learn More
Alpha-Cypermethrin (racemisches Gemisch), TRC
Artikelnummer. 30011292
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011292 10 g 10 Gramm
30010947 50 mg 50 Milligramm
30004935 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011292 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98900510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67375-30-8
Summenformel C22 H19 Cl2 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 416.3
Synonym (±)-Alphamethrin, Aeralfam, Alfazot, Alfoxylate, Alphacypermethrin, Alphaguard, Alphamethrin, Astound Duo, BAS 310, Bestox, Centaur, Cismix, Contest, Dominex, Dudu Alpha, Fastac, Fastac 100EC, Fastac 10EC, Fastac CS, Fastac Duo, Fendona, Fendona 60SC, Fendona 65C, Mageos, Sentry, Sentry (insecticide), Ultimate, WL 85871, α-Cypermethrin
IUPAC-Name [(R)-Cyano-(3-Phenoxyphenyl)methyl] (1S,3S)-3-(2,2-Dichlorothenyl)-2,2-Dimethylcyclopropan-1-Carboxylat
SMILES CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Cypermethrin
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile alpha-Cypermethrin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m1/s1
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 10 g
Formelmasse 415.0742
Reinheit (%) >95%