Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha-Cypermethrin |
| CAS | 67375-30-8 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Dichte | 1.120 g/cm3 (20°C) |
| Strukturformel | C22H19Cl2NO3 |
| Beilstein | 8444118 |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | 82.1°C |
| Synonym | (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3S)-rel-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 416.30 g/mol |
| Mehr anzeigen |