Learn More
Schardinger-alpha-dextrin Hydrat
Artikelnummer. 11489236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489236 25 g 25 Gramm
11479236 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18092.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Applications
alpha-Cyclodextrin hydrate is used in the food industry. The structure of cyclodextrins allows them to form inclusion complexes with a wide variety of molecules. It lead to enzyme-like specificity in reactions.
Solubility
Soluble in water. 145 g/L at 25
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store in the dark.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51211-51-9
Summenformel C36H60O30
Molekulargewicht (g/mol) 972.85
MDL-Nummer MFCD00150804
InChI-Schlüssel HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrous
PubChem CID 60161466
IUPAC-Name 5,10,15,20,25,30-hexakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodecaoxaheptacyclo[26.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶]dotetracontane-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Cyclodextrin hydrate
Schmelzpunkt 279°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 4227442
Merck Index 14,2718
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 145g/L at 25
Optische Drehung +136° (c=10 in Water)
Formelmasse 972.86 (Anhydrous)