Learn More
PCRmax Alpha Cycler 4 Thermocycler
Artikelnummer. 15569164
Click to view available options
Fassungsvermögen:
Kapazität dreifach 384 Wells, einzeln 96 Wells
Kapazität vierfach 384 Wells
Kapazität von 384 Doppelwells, 96 Doppelwells
Kapazität: einzeln 384-Well, dreifach 96-Well
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15569164
Marke: PCRmax 9394510
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der PCRmax Alpha Cycler 4 Thermocycler verfügt über vier unabhängig voneinander gesteuerte Blöcke für eine vereinfachte Temperatur- und Raumoptimierung
  • Diese kompakten Thermocycler liefern bei jedem Lauf reproduzierbare Ergebnisse - ohne oder mit geringem Schulungsaufwand
  • Zu den Funktionen gehören ein klarer, reaktionsschneller Touchscreen, eine sichere, anwenderspezifische Programmierung, ein einstellbarer, beheizter Deckel und eine aktive Probenkühlung für eine genauere Amplifikation
  • Ein Programmassistent generiert in Sekunden ein sequenzspezifisches Protokoll - eine schnelle Möglichkeit zur Optimierung neuer Assays
  • Die Geräte speichern außerdem ca. 1000 Berichte zur späteren Überprüfung und laufen auf einer intuitiven HD Android™Tablet-Oberfläche
  • Speichern Sie persönliche Einstellungen auf einem USB-Laufwerk. Melden Sie sich ganz einfach an, indem Sie Ihr USB-Laufwerk anschließen, ohne dass ein Kennwort erforderlich ist
  • Die Systeme mit vier Blöcken benötigen weniger Platz als zwei oder vier Einzelblockeinheiten und kosten weniger als der Kauf mehrerer Einheiten
  • Steuern Sie jeden Block einzeln, um mehr Flexibilität zu erzielen und ihn von mehr als einer Person gleichzeitig zu verwenden, oder führen Sie ihn mit demselben Programm aus, um den Durchsatz zu erhöhen
  • Jeder Block verfügt außerdem über einen eigenen, unabhängigen beheizten Deckel - keine Unterbrechung von Assays, die mit unterschiedlichen Einstellungen ausgeführt werden
Spezifikation
Thermische Genauigkeit 50 °C: ± 0,25 °C
Temperaturbereich (metrisch) 10 bis 100 °C
Abmessungen 33 x 70 x 53,5 cm
Fassungsvermögen Kapazität: einzeln 384-Well, dreifach 96-Well
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 VAC
Produkttyp Thermocycler
Benutzeroberfläche HD Android™ Tablet
Gradientenbereich 1 bis 29 °C
Beheizter Deckel Ja, 35 bis 115 °C.
Hauptspeicher ≤ 1000 Programme
Blockkonfigurationen 4 Blöcke