Learn More
α-Cyano-o-Tolunitril (Tech.), Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10418690 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10418690 100 g Glasflasche 100 Gramm
10021680 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10418690 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 152571000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3759-28-2
Summenformel C9H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 142.16
MDL-Nummer MFCD00001895
InChI-Schlüssel GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
PubChem CID 77368
IUPAC-Name 2-(Cyanomethyl)Benzonitril
SMILES N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Cyano-o-tolunitrile
Namenshinweis tech.
CAS Min. % 75.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 76°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 75% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCCH2C6H4CN
Menge 100 g
Beilstein 09, 859
Formelmasse 142.16
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Cyano-o-tolunitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.