Learn More
Alpha-Cholestane, TRC
Artikelnummer. 30011912
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011912 50 mg 50 Milligramm
17987694 100 mg 100 Milligramm
17909444 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011912 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC43170050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 481-21-0
Summenformel C27 H48
Molekulargewicht (g/mol) 372.67
Synonym 5α-Cholestane (6CI,8CI), (5α)-Cholestane, (20R)-5α(H),14α(H),17α(H)-Cholestane, (20R)-5α(H),14α(H),17α(H)-Cholestane, 28,29,30-Trinorlanostane, Cholestane, NSC 224419, α-Cholestane
IUPAC-Name (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5alpha-Cholestane
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formelmasse 372.3756
Reinheit (%) >95%