Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Artikelnummer. 11554187
Ansicht ändern
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Biotin-XX
Tetramethylrhodamin
Unmarkiert
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikroliter
500 Mikrogramm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Marker oder Farbstoff unitSize
11554187 Alexa Fluor™ 555 500 Mikrogramm
17806578 Alexa Fluor™ Plus 405 100 Mikroliter
11554147 Alexa Fluor™ 488 500 Mikrogramm
11564147 Alexa Fluor™ 594 500 Mikrogramm
11544187 Alexa Fluor™ 647 500 Mikrogramm
11534147 Biotin-XX 500 Mikrogramm
11500756 Tetramethylrhodamin 500 Mikrogramm
10729564 Unmarkiert 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11554187 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. B35451
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate.
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate. Alpha-Bungarotoxin, ein aus dem Gift von Bungarus multicinctus extrahiertes Peptid mit 74 Aminosäuren, bindet mit hoher Affinität an die Alpha-Untereinheit des nikotinischen Acetylcholinrezeptors (AChR) neuromuskulärer Synapsen.
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate. Alpha-Bungarotoxin, ein aus dem Gift von Bungarus multicinctus extrahiertes Peptid mit 74 Aminosäuren, bindet mit hoher Affinität an die Alpha-Untereinheit des nikotinischen Acetylcholinrezeptors (AChR) neuromuskulärer Synapsen. Unser helles und photostabiles Alexa Fluor 555 Alpha-Bungarotoxin ist eine hervorragende Wahl als Sonde für die Visualisierung dieses Rezeptors.
Fluoreszierende Alpha-Bungarotoxin-Konjugate können zur leichteren Identifizierung nikotinischer AChRs und zur Lokalisierung neuromuskulärer Verbindungen verwendet werden. Konjugiertes Alpha-Bungarotoxin wurde und wird in einer Vielzahl von Anwendungen genutzt, darunter auch Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC) und Durchflusszytometrie (FC).
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Konjugat
Menge 500 μg
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (–5 °C bis –30 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 555
Versandbedingung Raumtemperatur
Protein-Subtyp Weitere Proteine
Excitation/Emission 555/565 nm
Produktlinie Alexa Fluor