Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Biotin-XX
Tetramethylrhodamin
Unmarkiert
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikroliter
500 Mikrogramm
Beschreibung
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate. Alpha-Bungarotoxin, ein aus dem Gift von Bungarus multicinctus extrahiertes Peptid mit 74 Aminosäuren, bindet mit hoher Affinität an die Alpha-Untereinheit des nikotinischen Acetylcholinrezeptors (AChR) neuromuskulärer Synapsen.
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate. Alpha-Bungarotoxin, ein aus dem Gift von Bungarus multicinctus extrahiertes Peptid mit 74 Aminosäuren, bindet mit hoher Affinität an die Alpha-Untereinheit des nikotinischen Acetylcholinrezeptors (AChR) neuromuskulärer Synapsen. Unser helles und photostabiles Alexa Fluor 555 Alpha-Bungarotoxin ist eine hervorragende Wahl als Sonde für die Visualisierung dieses Rezeptors.
Fluoreszierende Alpha-Bungarotoxin-Konjugate können zur leichteren Identifizierung nikotinischer AChRs und zur Lokalisierung neuromuskulärer Verbindungen verwendet werden. Konjugiertes Alpha-Bungarotoxin wurde und wird in einer Vielzahl von Anwendungen genutzt, darunter auch Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC) und Durchflusszytometrie (FC).
Fluoreszierende Alpha-Bungarotoxin-Konjugate können zur leichteren Identifizierung nikotinischer AChRs und zur Lokalisierung neuromuskulärer Verbindungen verwendet werden. Konjugiertes Alpha-Bungarotoxin wurde und wird in einer Vielzahl von Anwendungen genutzt, darunter auch Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC) und Durchflusszytometrie (FC).
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Konjugat |
| Menge | 500μ g |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät (–5 °C bis –30 °C) und vor Licht geschützt lagern. |
| Marker oder Farbstoff | Alexa Fluor™ 488 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Protein-Subtyp | Weitere Proteine |
| Excitation/Emission | 495/519 nm |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- a-bungarotoxin, Alexa Fluor 488 conjugate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P330-Mund ausspülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: .alpha.-Bungarotoxin