Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen alpha-bungarotoxin conjugates, including Alexa Flour and Alexa Flour Plus conjugates.
Marke:  Invitrogen™ B1601
225.72 CHF gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10729564
  • 297.00 CHF / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen alpha-bungarotoxin conjugates, including Alexa Flour and Alexa Flour Plus conjugates. Alpha-bungarotoxin, a 74-amino acid peptide extracted from Bungarus multicinctus venom, binds with high affinity to the alpha subunit of the nicotinic acetylcholine receptor (AChR) of neuromuscular junctions.
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate. Alpha-Bungarotoxin, ein aus dem Gift von Bungarus multicinctus extrahiertes Peptid mit 74 Aminosäuren, bindet mit hoher Affinität an die Alpha-Untereinheit des nikotinischen Acetylcholinrezeptors (AChR) neuromuskulärer Synapsen. Unser helles und photostabiles Alexa Fluor 555 Alpha-Bungarotoxin ist eine hervorragende Wahl als Sonde für die Visualisierung dieses Rezeptors.
Fluoreszierende Alpha-Bungarotoxin-Konjugate können zur leichteren Identifizierung nikotinischer AChRs und zur Lokalisierung neuromuskulärer Verbindungen verwendet werden. Konjugiertes Alpha-Bungarotoxin wurde und wird in einer Vielzahl von Anwendungen genutzt, darunter auch Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC) und Durchflusszytometrie (FC).
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Konjugat
Im Tiefkühlgerät lagern (–5 °C bis –30 °C).
Raumtemperatur
Shuttle-PIP™
1 mg
Unmarkiert
Weitere Proteine