Learn More
Alpha-Brom-Gamma-Butyrolacton, TRC
Artikelnummer. 30331619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331619 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331619 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB682070100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
CAS 5061-21-2
Summenformel C4 H5 Br O2
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
SMILES BrC1CCOC1=O
IUPAC-Name 3-Bromoxolan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 164.99
Formelmasse 163.9473