Learn More
α-Brom-4-nitro-o-cresol 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10260593 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10260593 5 g Glasflasche 5 Gramm
10361553 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10260593 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 388520050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 772-33-8 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 772-33-8
MDL-Nummer MFCD00007340
InChI-Schlüssel KFDPCYZHENQOBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-nitrobenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-nitrophenol, alpha-bromo-4-nitro-o-cresol, phenol, 2-bromomethyl-4-nitro, koshland reagent i, 2-bromomethyl-4-nitro-phenol, 2-hydroxy-5-nitrobenzylbromide, .alpha.-bromo-4-nitro-o-cresol, o-cresol, .alpha.-bromo-4-nitro, koshland i
PubChem CID 13044
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)-4-Nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CBr)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Bromo-4-nitro-o-cresol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 143°C to 149°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6BrNO3
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 232.033
Formelmasse 232.03
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Bromo-4-nitro-o-cresol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.