Learn More
Alpha-Benzylbernsteinsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11383396 250 mg 250 Milligramm
11373396 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383396 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12846.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 884-33-3 | C11H12O4 | 208.213 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 884-33-3
Summenformel C11H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 208.213
MDL-Nummer MFCD00055798
InChI-Schlüssel GTOFKXZQQDSVFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylsuccinic acid, benzylsuccinic acid, dl-benzylsuccinic acid, alpha-benzylsuccinic acid, d,l-benzylsuccinic acid, phenylmethyl butanedioic acid, beta-carboxybenzenebutanoic acid, butanedioic acid,2-phenylmethyl, .alpha.-benzylsuccinic acid, benzenebutanoic acid, .beta.-carboxy
PubChem CID 3858
ChEBI CHEBI:16054
IUPAC-Name 2-Benzylbutandiosäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Benzylsuccinic acid
Schmelzpunkt 161°C to 163°C
Menge 250 mg
Beilstein 1966188
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) ≥98%