Learn More
Alpha B Crystallin Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
135.62 CHF - 383.48 CHF
Spezifikation
Antigen Alpha B Crystallin
Klon 1B4C3
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30235676
Unterlagen ansehen
Proteintech
68001-1-IG-150UL
150 μL
383.48 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30237819
Unterlagen ansehen
Proteintech
68001-1-IG-20UL
20 μL
135.62 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The Alpha B Crystallin antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Alpha B Crystallin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Alpha B Crystallin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Alpha B Crystallin
1000 μg/mL
Unconjugated
Mouse
1410
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C.
1B4C3
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Liquid
Human, Mouse, Rat
CRYA2; CTPP2; HSPB5
IgG2b
Protein A purification
Monoclonal Antibody