Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-Apo-oxytetracyclin, ‚als sek. Standard verwendbar‘
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Alpha-Apo-oxytetracyclin ist ein Abbauprodukt von Oxytetracyclin.Wenn dieser Abbau auftritt, werden zwei Isomere gebildet, β- und α-apo-Oxytetracyclin.
Anwendungen
• Die chemische Verbindung Alpha-Apo-Oxytetracyclin weist eine antibiotische Wirkung auf.
• Sie hemmt das Wachstum aerober Schlammbakterien, Pseudomonas, Agrobacterium, Moraxella, Bacillus sowie Tetracyclin-resistente Stämme von E. coli.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | α-Apo-oxytetracycline |
| Namenshinweis | (can be used as secondary standard) |
| CAS | 18695-01-7 |
| Schmelzpunkt | 200.0°C |
| Farbe | Khaki |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 80% min. (as is,calculated) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C22H22N2O8 |
| MDL-Nummer | MFCD00062827 |
| Show More |
Safety and Handling
- alfa-Apo-oxytetracycline
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.